1H-Pyrrole-3-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Pyrrole-3-carboxaldehyde
P2728-1G P2728-200MG
TCIAP2728-1GEA 1100 NOK
TCIAP2728-1G TCIAP2728-200MG
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde
Formel: C₅H₅NO
MW: 95,10 g/mol
Kokepunkt: 100°C
MDL nummer: MFCD03426733
CAS-nummer: 7126-39-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C