Sphynolactone-7 ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: SPL 7, 4-Methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl 4-[(4-Butoxyphenyl)sulphonyl]piperazine-1-carboxylate
P2745-25MG P2745-5MG
TCIAP2745-25MGEA 2050 NOK
TCIAP2745-25MG TCIAP2745-5MG
Sphynolactone-7 ≥98.0% (by HPLC)
Sphynolactone-7
Formel: C₂₀H₂₆N₂O₇S
MW: 438,50 g/mol
CAS-nummer: 2305752-57-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C