1-Pyrenebutanoic acid Succinimidyl ester ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-[[4-(1-Pyrenyl)butanoyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, Succinimidyl 1-Pyrenebutanoate, N-Hydroxysuccinimidyl Pyrenebutanoate, Succinimidyl 1-Pyrenebutylate, 1-Pyrenebutylic acid Succinimidyl ester
P2767-1G P2767-250MG
TCIAP2767-1GEA 3050 NOK
TCIAP2767-1G TCIAP2767-250MG
1-Pyrenebutanoic acid Succinimidyl ester ≥98.0% (by HPLC)
1-Pyrenebutanoic acid Succinimidyl ester
Formel: C₂₄H₁₉NO₄
MW: 385.42 g/mol
Smeltepunkt: 133°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00077403
CAS-nummer: 114932-60-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%