Quinolinium dichromate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Q0058-10G Q0058-25G
TCIAQ0058-10GEA 810 NOK
TCIAQ0058-10G TCIAQ0058-25G
Quinolinium dichromate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Quinolinium dichromate
Formel: C₁₈H₁₆Cr₂N₂O₇
MW: 476,33 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00059108
CAS-nummer: 56549-24-7
FN: 1479
ADR: 5.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %