RuCl[(R,R)-Fsdpen](p-cymene) ≥90% (by NMR)
Leverandør: TCI
Synonymer: [(R,R)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)pentafluorobenzenesulphonamide]chloro(p-cymene)ruthenium(II), Chloro(p-cymene)[(R,R)-N-(pentafluorobenzenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II)
R0123-200MG R0123-1G
TCIAR0123-200MGEA 675 NOK
TCIAR0123-200MG TCIAR0123-1G
RuCl[(R,R)-Fsdpen](p-cymene) ≥90% (by NMR)
RuCl[(R,R)-Fsdpen](p-cymene)
Formel: C₃₀H₂₈ClF₅N₂O₂RuS
MW: 712,14 g/mol
MDL nummer: MFCD12545963
CAS-nummer: 1026995-71-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce16a7d4c37940c1d406dcb85f8e4ec195e2c169&vid=ce16a7d4c37940c1d406dcb85f8e4ec195e2c169&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (19F-qNMR) min. 90 w/w%