RuCl[(S,S)-Tsdpen](mesitylene) ≥90% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: [(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide]chloro(mesitylene)ruthenium(II), Chloro(mesitylene)[(S,S)-N-(p-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II), [N-[(1S,2S)-2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulphonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1,3,5-trimethylbenzene]ruthenium
R0126-200MG R0126-1G
TCIAR0126-200MGEA 485 NOK
TCIAR0126-200MG TCIAR0126-1G
RuCl[(S,S)-Tsdpen](mesitylene) ≥90% (by HPLC)
RuCl[(S,S)-Tsdpen](mesitylene)
Formel: C₃₀H₃₃ClN₂O₂RuS
MW: 622,19 g/mol
MDL nummer: MFCD12545952
CAS-nummer: 174813-81-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93761b16b4b35d997698cd585caff007cdfd92fe&vid=93761b16b4b35d997698cd585caff007cdfd92fe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90 area%