RuCl2[(R)-dm-segphos®][(R)-daipen]
Leverandør: TCI
Synonymer: Dichloro{(R)-(+)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}[(2R)-(-)-1,1-bis(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1,2-butanediamine]ruthenium(II) RuCl2[(R)-dm-segphos®][(R)-daipen]
R0129-200MG R0129-1G
TCIAR0129-200MGEA 500 NOK
TCIAR0129-200MG TCIAR0129-1G
RuCl2[(R)-dm-segphos®][(R)-daipen]
RuCl2[(R)-dm-segphos®][(R)-daipen]
Formel: C₆₅H₇₀Cl₂N₂O₆P₂Ru
MW: 1209,20 g/mol
MDL nummer: MFCD10567024
CAS-nummer: 944450-43-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e37eb78899d7d6a769a4b128c026e4d0a0028ed&vid=4e37eb78899d7d6a769a4b128c026e4d0a0028ed&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test