RuCl2[(S)-xylbinap][(S)-daipen]
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Dichloro{(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}[(2S)-(+)-1,1-bis(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1,2-butanediamine]ruthenium(II) RuCl2[(S)-xylbinap][(S)-daipen]
R0132-200MG R0132-1G
TCIAR0132-200MGEA 555 NOK
TCIAR0132-200MG TCIAR0132-1G
RuCl2[(S)-xylbinap][(S)-daipen]
RuCl2[(S)-xylbinap][(S)-daipen]
Formel: C₇₁H₇₄Cl₂N₂O₂P₂Ru
MW: 1221,30 g/mol
MDL nummer: MFCD09753027
CAS-nummer: 220114-01-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74ea19a6434fb35dd5bf7acd0221e500bbcd9395&vid=74ea19a6434fb35dd5bf7acd0221e500bbcd9395&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
IR to pass test