RuCl2[(R)-xylbinap][(R)-daipen]
Leverandør: TCI
Synonymer: Dichloro{(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}[(2R)-(-)-1,1-bis(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1,2-butanediamine]ruthenium(II) RuCl2[(R)-xylbinap][(R)-daipen]
R0133-200MG R0133-1G
TCIAR0133-200MGEA 595 NOK
TCIAR0133-200MG TCIAR0133-1G
RuCl2[(R)-xylbinap][(R)-daipen]
RuCl2[(R)-xylbinap][(R)-daipen]
Formel: C₇₁H₇₄Cl₂N₂O₂P₂Ru
MW: 1221,30 g/mol
MDL nummer: MFCD09753026
CAS-nummer: 220114-32-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31f795baa764f56a74c80169ea83b87790fdfbdd&vid=31f795baa764f56a74c80169ea83b87790fdfbdd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test