RuCl2[(S)-xylbinap][(S,S)-dpen]
Leverandør: TCI
Synonymer: Dichloro{(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}[(1S,2S)-(-)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II) RuCl2[(S)-xylbinap][(S,S)-dpen], Dichloro[(S)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl][(S,S)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II)
R0134-200MG R0134-1G
TCIAR0134-200MGEA 525 NOK
TCIAR0134-200MG TCIAR0134-1G
RuCl2[(S)-xylbinap][(S,S)-dpen]
RuCl2[(S)-xylbinap][(S,S)-dpen]
Formel: C₆₆H₆₄Cl₂N₂P₂Ru
MW: 1119,17 g/mol
MDL nummer: MFCD09753030
CAS-nummer: 220114-03-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f09bde6ba8671601ddd24a2a9a925fa6c1b1587&vid=9f09bde6ba8671601ddd24a2a9a925fa6c1b1587&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test