Ru-MACHO®-BH
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Carbonylhydrido(tetrahydroborato)[bis(2-diphenylphosphinoethyl)amino]ruthenium(II)
R0137-200MG R0137-1G
TCIAR0137-200MGEA 475 NOK
TCIAR0137-200MG TCIAR0137-1G
Ru-MACHO®-BH
Ru-MACHO®-BH
Formel: C₂₉H₃₄BNOP₂Ru
MW: 586,42 g/mol
MDL nummer: MFCD20922901
CAS-nummer: 1295649-41-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c6e33ae1ca2aa9781cfd080df133858ad29e625&vid=5c6e33ae1ca2aa9781cfd080df133858ad29e625&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Content (Ruthenium) 15 to 17 %