[RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl
Leverandør: TCI
Synonymer: Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl](p-cymene)ruthenium(II) chloride
R0148-200MG R0148-1G
TCIAR0148-200MGEA 515 NOK
TCIAR0148-200MG TCIAR0148-1G
[RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl
[RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl
Formel: C₅₈H₅₄Cl₂P₂Ru
MW: 984,99 g/mol
CAS-nummer: 1034001-51-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6385f8a5b040c44b779bff47b629abee7469a576&vid=6385f8a5b040c44b779bff47b629abee7469a576&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
IR to pass test