[RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl
Leverandør: TCI
Synonymer: Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl](p-cymene)ruthenium(II) Chloride, Chloro{(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}(p-cymene)ruthenium(II) chloride [RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap}]Cl
R0150-200MG R0150-1G
TCIAR0150-200MGEA 570 NOK
TCIAR0150-200MG TCIAR0150-1G
[RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl
[RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl
Formel: C₆₂H₆₂Cl₂P₂Ru
MW: 1041,10 g/mol
MDL nummer: MFCD09753015
CAS-nummer: 944451-24-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=437981766094f1614dd3ebd4113e6c71c8247cde&vid=437981766094f1614dd3ebd4113e6c71c8247cde&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
IR to pass test