[RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos®)]Cl
Leverandør: TCI
Synonymer: Chloro[(R)-(+)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole](p-cymene)ruthenium(II) Chloride, Chloro{(R)-(+)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}(p-cymene)ruthenium(II) chloride [RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos®)]Cl
R0156-200MG R0156-1G
TCIAR0156-200MGEA 580 NOK
TCIAR0156-200MG TCIAR0156-1G
[RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos®)]Cl
[RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos®)]Cl
Formel: C₅₆H₅₈Cl₂O₄P₂Ru
MW: 1028,99 g/mol
MDL nummer: MFCD09753018
CAS-nummer: 944451-30-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b95b690dc4af61bf720abaf729be7525bd989d50&vid=b95b690dc4af61bf720abaf729be7525bd989d50&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test