Diacetato[(S)-(-)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Leverandør: TCI
Synonymer: Ru(OAc)2[(S)-binap]
R0167-200MG R0167-1G
TCIAR0167-200MGEA 500 NOK
TCIAR0167-200MG TCIAR0167-1G
Diacetato[(S)-(-)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Diacetato[(S)-(-)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Formel: C₄₈H₃₈O₄P₂Ru
MW: 841,83 g/mol
MDL nummer: MFCD09753020
CAS-nummer: 261948-85-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d99681fb817458461c388a179a88901a439b8f2&vid=5d99681fb817458461c388a179a88901a439b8f2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to Amber to Dark purple powder to crystal
IR to pass test