Diacetato[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Leverandør: TCI
Synonymer: Ru(OAc)2[(R)-tolbinap]
R0168-200MG R0168-1G
TCIAR0168-200MGEA 405 NOK
TCIAR0168-200MG TCIAR0168-1G
Diacetato[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Diacetato[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
MDL nummer: MFCD09753021
CAS-nummer: 116128-29-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0f3fcbdbdc3d6e9ea84caf85a4afb40f76d610c&vid=d0f3fcbdbdc3d6e9ea84caf85a4afb40f76d610c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystal
IR to pass test