Diacetato{(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}ruthenium(II)
Leverandør: TCI
R0170-1G R0170-200MG
TCIAR0170-1GEA 1850 NOK
TCIAR0170-1G TCIAR0170-200MG
Diacetato{(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}ruthenium(II)
Diacetato{(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}ruthenium(II)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09753022
CAS-nummer: 374067-50-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
IR to pass test