Ru(OAc)2[(S)-xylbinap]
Leverandør: TCI
Synonymer: Diacetato{(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}ruthenium(II), Diacetato[(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
R0171-1G R0171-200MG
TCIAR0171-1GEA 2050 NOK
TCIAR0171-1G TCIAR0171-200MG
Ru(OAc)2[(S)-xylbinap]
Ru(OAc)2[(S)-xylbinap]
Formel: C₅₆H₅₄O₄P₂Ru
MW: 954,06 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09753022
CAS-nummer: 374067-49-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (HPLC) min. 95.0 area%