Ro 5-3335 ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 7-Chloro-5-(1H-pyrrol-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 7-Chloro-5-(1H-pyrrol-2-yl)-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-one
R0223-10MG R0223-50MG
TCIAR0223-10MGEA 2000 NOK
TCIAR0223-10MG TCIAR0223-50MG
Ro 5-3335 ≥98.0% (by HPLC)
Ro 5-3335
Formel: C₁₃H₁₀ClN₃O
MW: 259,69 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00870704
CAS-nummer: 30195-30-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%