4-Phenylmorpholine for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: N-Phenylmorpholine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14859.0050 8.14859.0250
8.14859.0050EA 610 NOK
8.14859.0050 8.14859.0250
4-Phenylmorpholine for syntese, Sigma-Aldrich®
4-Phenylmorpholine
Formel: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Kokepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 51…54 °C
Tetthet: 1,058 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006166
CAS-nummer: 92-53-5
EINECS: 202-164-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 48 - 51 °C
Molar Mass 163.22 g/mol
Boiling Point 260 °C (1013 hPa)
Flash Point 124 °C
Density 1.053 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 410 °C