Stigmasterol ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
S0088-1G S0088-25G S0088-5G
TCIAS0088-1GEA 285 NOK
TCIAS0088-1G TCIAS0088-25G TCIAS0088-5G
Stigmasterol ≥90.0% (by GC)
Stigmasterol
Formel: C₂₉H₄₈O
MW: 412,70 g/mol
MDL nummer: MFCD00003630
CAS-nummer: 83-48-7
EINECS: 201-482-7
Merck Indeks: 14,08815
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=218a94dfd7d4acf8fb0f9cd6663e0aa243ac7267&vid=218a94dfd7d4acf8fb0f9cd6663e0aa243ac7267&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -48.0 to -53.0 deg (C=2, CHCl3)