Diisopropyl succinate ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Succinic Acid Diisopropyl Ester
S0269-25ML S0269-500ML
TCIAS0269-25MLEA 300 NOK
TCIAS0269-25ML TCIAS0269-500ML
Diisopropyl succinate ≥99.0% (by GC)
Diisopropyl succinate
Formel: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Kokepunkt: 228°C
MDL nummer: MFCD00059360
CAS-nummer: 924-88-9
EINECS: 213-110-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %