Natriummetoksid ∼5 mol/L in methanol
Leverandør: TCI
Danger
S0486-500ML S0486-100ML
TCIAS0486-500MLEA 300 NOK
TCIAS0486-500ML TCIAS0486-100ML
Natriummetoksid ∼5 mol/L in methanol
Natriummetoksid
Formel: CH₃NaO
Flash punkt: 33°C
MDL nummer: MFCD00012179
CAS-nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
FN: 1289
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,08643
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4d508bdad718ac240481b50aaad732607e749e1&vid=3cbcd068a9dd2a2c769ec316579d773581e602da&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 27.0 to 29.7 w/w%