9,9'-Spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9,9'-Spirobi[fluorene], 9,9'-Spirobifluorene
S0800-1G S0800-5G
TCIAS0800-1GEA 715 NOK
TCIAS0800-1G TCIAS0800-5G
9,9'-Spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (by HPLC)
9,9'-Spirobi[9H-fluorene]
Formel: C₂₅H₁₆
MW: 316,40 g/mol
MDL nummer: MFCD08704216
CAS-nummer: 159-66-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C