1,1'-Sulphonyldiimidazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,1'-sulphonyldiimidazole
S0803-25G S0803-5G
TCIAS0803-25GEA 2550 NOK
TCIAS0803-25G TCIAS0803-5G
1,1'-Sulphonyldiimidazole ≥98.0% (by GC)
1,1'-Sulphonyldiimidazole
Formel: C₆H₆N₄O₂S
MW: 198,20 g/mol
MDL nummer: MFCD00015893
CAS-nummer: 7189-69-7
EINECS: 230-554-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C