N-Succinimidyl 3-(Diphenylphosphino)propionate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-(Diphenylphosphino)propionic Acid N-Succinimidyl Ester
S0816-1G S0816-5G
TCIAS0816-1GEA 1450 NOK
TCIAS0816-1G TCIAS0816-5G
N-Succinimidyl 3-(Diphenylphosphino)propionate ≥98.0% (by HPLC)
N-Succinimidyl 3-(Diphenylphosphino)propionate
Formel: C₁₉H₁₈NO₄P
MW: 355,33 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 170278-50-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%