9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2-boronic acid
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 9,9'-Spirobifluorene-2-boronic acid
S0831-1G S0831-5G
TCIAS0831-1GEA 785 NOK
TCIAS0831-1G TCIAS0831-5G
9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2-boronic acid
9,9'-Spirobi[9H-fluorene]-2-boronic acid
Formel: C₂₅H₁₇BO₂
MW: 360,22 g/mol
MDL nummer: MFCD13248568
CAS-nummer: 236389-21-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 105.0 %