Sialyl lewis-X-lactose ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Neu5Ac alpha(2-3)Gal beta(1-4)[Fuc alpha(1-3)]GlcNAc beta(1-3)Gal beta(1-4)Glc
S0849-1MG S0849-5MG
TCIAS0849-1MGEA 3575 NOK
TCIAS0849-1MG TCIAS0849-5MG
Sialyl lewis-X-lactose ≥97.0% (by HPLC)
Sialyl lewis-X-lactose
Formel: C₄₃H₇₂N₂O₃₃
MW: 1145,03 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 127923-85-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%