SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate) ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: SMCC
S0853-1G S0853-100MG
TCIAS0853-1GEA 1450 NOK
TCIAS0853-1G TCIAS0853-100MG
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate) ≥98.0% (by HPLC)
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Formel: C₁₆H₁₈N₂O₆
MW: 334.33 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00009634
CAS-nummer: 64987-85-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.20 to 8.50 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C