N-Succinimidyl Acetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-Acetoxysuccinimide, Ac-Osu, Acetic Acid N-Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl acetate
S0878-5G S0878-25G
TCIAS0878-5GEA 570 NOK
TCIAS0878-5G TCIAS0878-25G
N-Succinimidyl Acetate ≥98.0% (by GC)
N-Succinimidyl Acetate
Formel: C₆H₇NO₄
MW: 157.13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00037916
CAS-nummer: 14464-29-0
EINECS: 238-454-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C