Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Leverandør: TCI
Warning
S0883-20MG S0883-100MG
TCIAS0883-20MGEA 635 NOK
TCIAS0883-20MG TCIAS0883-100MG
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Formel: C₁₆H₁₈N₂O₉S
MW: 436,37 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00054978
CAS-nummer: 92921-24-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a181ef05392bb3f15d5139b69aeeeaa005a6224&vid=9a181ef05392bb3f15d5139b69aeeeaa005a6224&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 6.20 to 6.70 %