3'-Sialyllactose sodium salt ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3'-Sialyllactose sodium, Sodium (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-2-(((2R,3S,4S,5R,6S)-3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(((2R,3R,4R,5R)-1,2,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexan-3-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)-4-hydroxy-6-((1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate, Neu5Ac alpha(2-3)Gal beta(1-4)Glc sodium salt
S0885-20MG S0885-100MG
TCIAS0885-20MGEA 1575 NOK
TCIAS0885-20MG TCIAS0885-100MG
3'-Sialyllactose sodium salt ≥98.0% (by HPLC)
3'-Sialyllactose sodium salt
Formel: C₂₃H₃₈NNaO₁₉
MW: 655,53 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00166999
CAS-nummer: 128596-80-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5e8f151ee3697f5417dbb315c4be5ea51b31b7a&vid=b5e8f151ee3697f5417dbb315c4be5ea51b31b7a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%