6'-Sialyllactose sodium salt ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
S0886-20MG
S0886-100MG
TCIAS0886-20MGEA
1850
NOK
TCIAS0886-20MG
TCIAS0886-100MG
6'-Sialyllactose sodium salt ≥98.0% (by HPLC)
6'-Sialyllactose sodium salt
Formel:
C₂₃H₃₈NNaO₁₉ Lagringstemperatur: Fryseskap |
CAS-nummer:
157574-76-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) (CAD) | min. 98.0 area% |