Splitomicin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,2-Dihydro-3H-naphtho[2,1-b]pyran-3-one, 1,2-Dihydro-3H-benzo[f]chromen-3-one
S0892-200MG S0892-1G
TCIAS0892-200MGEA 985 NOK
TCIAS0892-200MG TCIAS0892-1G
Splitomicin ≥98.0% (by GC)
Splitomicin
Formel: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08705254
CAS-nummer: 5690-03-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a67af9ab3a329ab697ab4e89dd6c1bfdba2ae607&vid=a67af9ab3a329ab697ab4e89dd6c1bfdba2ae607&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C