N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid N-Succinimidyl Ester, ATFB-SE
S0952-200MG S0952-1G
TCIAS0952-200MGEA 1675 NOK
TCIAS0952-200MG TCIAS0952-1G
N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate ≥97.0% (by HPLC)
N-Succinimidyl 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate
Formel: C₁₁H₄F₄N₄O₄
MW: 332,17 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00467437
CAS-nummer: 126695-58-7
FN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b073a447fd1c0ec2cc5ffefe1d9d199e05884a5&vid=9b073a447fd1c0ec2cc5ffefe1d9d199e05884a5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C