Leucoquinizarin ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
T0116-25G T0116-500G
TCIAT0116-25GEA 730 NOK
TCIAT0116-25G TCIAT0116-500G
Leucoquinizarin ≥98.0% (by HPLC)
Leucoquinizarin
Formel: C₁₄H₁₀O₄
MDL nummer: MFCD00058948
CAS-nummer: 476-60-8
EINECS: 207-507-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%