Fisetin ≥96.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
T0121-1G T0121-100MG T0121-5G
TCIAT0121-1GEA 1500 NOK
TCIAT0121-1G TCIAT0121-100MG TCIAT0121-5G
Fisetin ≥96.0% (by HPLC)
Fisetin
Formel: C₁₅H₁₀O₆
Smeltepunkt: 330°C
MDL nummer: MFCD00006829
CAS-nummer: 528-48-3
EINECS: 208-434-4
Merck Indeks: 14,04088
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %