Tetraiodo-2-sulphobenzoic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
T0131-1G T0131-25G
TCIAT0131-1GEA 745 NOK
TCIAT0131-1G TCIAT0131-25G
Tetraiodo-2-sulphobenzoic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Tetraiodo-2-sulphobenzoic anhydride
Formel: C₇I₄O₄S
MW: 687,75 g/mol
MDL nummer: MFCD00059713
CAS-nummer: 1745-83-1
FN: 1759
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 95.0 %