1,3,5-Triphenylformazan ≥92.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,3,5-Triphenyl tetrazolium formazan
T0175-1G T0175-25G
TCIAT0175-1GEA 230 NOK
TCIAT0175-1G TCIAT0175-25G
1,3,5-Triphenylformazan ≥92.0% (by HPLC)
1,3,5-Triphenylformazan
Formel: C₁₉H₁₆N₄
MW: 300,37 g/mol
MDL nummer: MFCD00020647
CAS-nummer: 531-52-2
EINECS: 208-509-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5983be39ba4cf89aa559340b82478aa6e2875fcb&vid=5983be39ba4cf89aa559340b82478aa6e2875fcb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 92.0 area%