1,2,3-Tris(2-cyanoethoxy)propane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Glycerol Tris(2-cyanoethyl) Ether
T0525-25G T0525-500G
TCIAT0525-25GEA 1950 NOK
TCIAT0525-25G TCIAT0525-500G
1,2,3-Tris(2-cyanoethoxy)propane ≥97.0% (by GC)
1,2,3-Tris(2-cyanoethoxy)propane
Formel: C₁₂H₁₇N₃O₃
MW: 251,29 g/mol
MDL nummer: MFCD00019868
CAS-nummer: 2465-93-2
EINECS: 219-573-5
FN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %