Dimethyl-3,3'-thiodipropionate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Dimethyl 3,3-Thiodipropionate, 3,3'-Thiodipropionic Acid Dimethyl Ester
T0901-25ML T0901-500ML
TCIAT0901-25MLEA 220 NOK
TCIAT0901-25ML TCIAT0901-500ML
Dimethyl-3,3'-thiodipropionate ≥98.0% (by GC)
Dimethyl-3,3'-thiodipropionate
Formel: C₈H₁₄O₄S
MW: 206.26 g/mol
Kokepunkt: 164°C
MDL nummer: MFCD00008465
CAS-nummer: 4131-74-2
EINECS: 223-948-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %