2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene, 4,4',4''-((2,4,6-Trimethylbenzene-1,3,5-triyl)tris(methylene))tris(2,6-di-tert-butylphenol)
T0916-25G T0916-500G T0916-100G
TCIAT0916-25GEA 260 NOK
TCIAT0916-25G TCIAT0916-500G TCIAT0916-100G
2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene ≥95.0% (by GC)
2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene
Formel: C₅₄H₇₈O₃
MW: 775,22 g/mol
MDL nummer: MFCD00026284
CAS-nummer: 1709-70-2
EINECS: 216-971-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a91ca1f16acee2c7996d0a705fe3ffadd3ee5e4&vid=5a91ca1f16acee2c7996d0a705fe3ffadd3ee5e4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 240.0 to 245.0 deg-C