N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminopropane ≥92.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-propanediamine, 1,2-Bis(dimethylamino)propane
T0947-25ML T0947-5ML
TCIAT0947-25MLEA 4450 NOK
TCIAT0947-25ML TCIAT0947-5ML
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminopropane ≥92.0% (by GC)
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminopropane
Formel: C₇H₁₈N₂
MW: 130,24 g/mol
Kokepunkt: 72°C
MDL nummer: MFCD00014871
CAS-nummer: 1822-45-3
FN: 2734
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %