2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate ≥98.5% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
2,2,4-Trimethylpentane-1,3-diyl bis(2-methylpropanoate)
T0997-25ML
T0997-500ML
TCIAT0997-25MLEA
220
NOK
TCIAT0997-25ML
TCIAT0997-500ML
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate ≥98.5% (by GC)
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Formel:
C₁₆H₃₀O₄ MW: 286,41 g/mol Kokepunkt: 280°C Smeltepunkt: –70°C Flash punkt: 121°C |
MDL nummer:
MFCD00059267 CAS-nummer: 6846-50-0 EINECS: 229-934-9 Merck Indeks: 14,09251 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.5 % |