3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenequinone ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
T1067-1G
T1067-5G
TCIAT1067-1GEA
2375
NOK
TCIAT1067-1G
TCIAT1067-5G
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenequinone ≥95.0% (by HPLC)
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenequinone
Formel:
C₃₀H₄₂O₂ MW: 434,66 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00060073 CAS-nummer: 809-73-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |