Methyl-2-thiophenecarboxylate ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Methyl thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester
T1139-25G T1139-5G
TCIAT1139-25GEA 1450 NOK
TCIAT1139-25G TCIAT1139-5G
Methyl-2-thiophenecarboxylate ≥99.0% (by GC)
Methyl-2-thiophenecarboxylate
Formel: C₆H₆O₂S
MW: 142,17 g/mol
Kokepunkt: 98°C
MDL nummer: MFCD00016895
CAS-nummer: 5380-42-7
EINECS: 226-371-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %