2-(3-Thienyl)pyridine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
3-(2-Pyridyl)thiophene, 2-(Thiophen-3-yl)pyridine
T1151-5G
T1151-1G
TCIAT1151-5GEA
8150
NOK
TCIAT1151-5G
TCIAT1151-1G
2-(3-Thienyl)pyridine ≥95.0% (by GC)
2-(3-Thienyl)pyridine
Formel:
C₉H₇NS MW: 161,22 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00006214 CAS-nummer: 21298-55-5 EINECS: 244-322-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 93.0 % |