Tetrapropoxymethane ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Tetrapropyl Orthocarbonate
T1209-1ML T1209-5ML
TCIAT1209-1MLEA 1725 NOK
TCIAT1209-1ML TCIAT1209-5ML
Tetrapropoxymethane ≥96.0% (by GC)
Tetrapropoxymethane
Formel: C₁₃H₂₈O₄
MW: 248,36 g/mol
Kokepunkt: 224°C
MDL nummer: MFCD00060101
CAS-nummer: 597-72-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %