Vinyl trifluoroacetate ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Trifluoroacetic Acid Vinyl Ester
Stabilisering: stabilisert med 4-tert-Butylpyrokatekol
T1216-25G T1216-5G
TCIAT1216-25GEA 22075 NOK
TCIAT1216-25G TCIAT1216-5G
Vinyl trifluoroacetate ≥97.0% (by GC) stabilised
Vinyl trifluoroacetate
Formel: C₄H₃F₃O₂
MW: 140,06 g/mol
Kokepunkt: 42°C
Flash punkt: –31°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00003561
CAS-nummer: 433-28-3
EINECS: 207-088-1
FN: 2924
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %