Trilinolein ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
1,2,3-Tri(cis,cis-9,12-octadecadienoyl) Glycerol, Glycerol Tri-9,12-octadecadienoate
T1388-25G
T1388-5G
TCIAT1388-25GEA
7925
NOK
TCIAT1388-25G
TCIAT1388-5G
Trilinolein ≥95.0% (by GC)
Trilinolein
Formel:
C₅₇H₉₈O₆ MW: 879,41 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00042909 CAS-nummer: 537-40-6 EINECS: 208-666-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Specific gravity (20/20) | 0.9190 to 0.9290 |